Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Measuring Scoop
Ideal for scooping out fixed volumes of powder. Sampling Systems™ Stainless Steel Measuring Scoop is constructed of high quality Stainless Steel for durability.
Marca:  Sampling Systems™ 1900A-50
Detalles adicionales : Peso : 0.63360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15869301
  • 109.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
  • Mide con precisión los polvos
Especificaciones
Especificaciones
Cuchara de Medición
Diámetro del cucharón 35 mm y profundidad del cucharón 52 mm
199 mm
Acero inoxidable (316L)
50 mL