Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Measuring Scoop
Ideal for scooping out fixed volumes of powder. Sampling Systems™ Stainless Steel Measuring Scoop is constructed of high quality Stainless Steel for durability.
Marca: Sampling Systems™ 1900A-25
Detalles adicionales : Peso : 0.63360kg
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316L
- Mide con precisión los polvos
Especificaciones
Cuchara de Medición | |
Diámetro del cucharón 35 mm y profundidad del cucharón 26 mm | |
199 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
25 mL |