Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Luer Lock Metal Hub Custom Needles with Point 5 or AS
Metal hub makes the most rigid connection to the needle making it perfect for repetitive septum piercing.
Marca:  Hamilton™ 7751-11
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11503264
  • 348.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Disponibles en varios calibres
  • Esterilizable en autoclave
  • Conos de metal fabricados de latón niquelado
  • Longitud personalizada
  • Compatible con jeringas Luer Lock (TLL) de PTFE
  • Diseño controlado por una serie de normas universales que garantizan la compatibilidad entre fabricantes
  • Se suministra en un paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
20 G
0,91 mm
6/paq.
Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL
Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
0,60 mm
Aguja Luer Lock personalizada
5 o AS
Cónico estándar