Learn More
Hamilton™ Agujas personalizadas de acero inoxidable Luer Lock con cono de metal y punta 5 o AS
El cono de metal hace que la conexión a la aguja sea más rígida, lo que lo hace perfecto para la perforación repetitiva del septo.
Marca: Hamilton™ 7751-13
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Disponibles en varios calibres
- Esterilizable en autoclave
- Conos de metal fabricados de latón niquelado
- Longitud personalizada
- Compatible con jeringas Luer Lock (TLL) de PTFE
- Diseño controlado por una serie de normas universales que garantizan la compatibilidad entre fabricantes
- Se suministra en un paquete de 6
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
22 G | |
0,72 mm | |
Entre 9,52 y 304 mm | |
Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL |
Stainless Steel | |
0,41 mm | |
Aguja Luer Lock personalizada | |
2, 3 o 4 | |
Cónico estándar |