Learn More
Bochem™ Bandeja para instrumentos de acero inoxidable
Marca:  Bochem™ 8486
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10555801
  • 108.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
440 x 340 mm
20 mm
Acero inoxidable
340 mm
Rectangulares
440 x 340 x 20 mm
440 mm
Bandeja de instrumentos
1 unidad
1392 g