Learn More
RETSCH Frascos de molienda de acero inoxidable
Use these grinding jars for dry, wet and cryogenic grinding of small samples. Retsch™ Stainless Steel Grinding Jars feature a self-centering mechanism and a screw-top design for leak-proof grinding.
Marca:  RETSCH 01.462.0230
Detalles adicionales : Peso : 0.32000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10099031
  • 594.66€ / cada uno
Envío estimado: 11-02-2022
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tarros de molienda con tapón de rosca
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Para uso con molinos Retsch
Especificaciones
Especificaciones
1,5 ml
Acero inoxidable
Para molino mezclador MM 301
Tarro de molienda
Certificados
Ver productos accesorios