Learn More
Alfa Aesar™ Stainless Steel gauze, 400 mesh woven from 0.028mm (0.0011 in.) dia. wire, twilled weave, Type 304
Marca:  Alfa Aesar™ 042012.VA
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375037
  • 137.00€ / cada uno
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
400 mesh
Woven from 0.028mm (0.0011 in.) dia. wire
MFCD00148499
Stainless Steel gauze, Type 304
15 x 15cm
Odorless
Twilled Weave Wire Cloth
Videos
SDS Documentos