Learn More
Gasa de alambre de acero inoxidable, malla 20 tejida a partir de alambre de 0,382 mm de diámetro, tipo 304, Thermo Scientific Chemicals
Filtración, electrodos
33.70€ - 161.00€
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11385257
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
040942.FL
75 x 75 mm
33.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11305267
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
040942.GT
150 x 150 mm
63.30€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11395257
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
040942.HB
300 x 300 mm
161.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Stainless Steel gauze, Type 316 is used to woven wire cloth which has extensive use in chemical processing when better corrosion resistance is required than the regular chromium-nickel types. It is also used in medical, pharmaceutical, laboratory, semiconductor, food processing, marine, waste water and water purification equipment.