Learn More
Merck Millipore Embudo de acero inoxidable
Marca:  Merck Millipore XF2004756
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10025431
  • 258.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
01-03-2021
Especificaciones
250mL
Stainless Steel
Funnel, 100mL, Stainless Steel
250mL