Learn More
Tenak™ Stainless Steel Freezer Rack, with Spring-Lock, 130 mm Box Height
Stainless Steel Freezer Rack is designed for use with freezers, and includes a spring-lock spring.
83.50€ - 107.00€
Especificaciones
Incluye | Muelle de bloqueo |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Congeladores |
Altura (métrico) | 130 mm |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12415950
|
Tenak™
TE25126 |
Cajas (5) |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12485940
|
Tenak™
TE25120 |
Cajas (2) |
83.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12495940
|
Tenak™
TE25122 |
Cajas (3) |
91.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For use with freezers
- Includes spring-lock
- Constructed of stainless steel
Especificaciones
Muelle de bloqueo | |
Acero inoxidable | |
Congeladores | |
130 mm |