Learn More
Lámina de acero inoxidable, tipo 304, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041583.GH
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
It is most commonly utilized for wire cloth weaving. Typical wire cloth applications include use with chemicals, food products, pharmaceuticals and exposure to moisture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Plata | |
Silver -colored foil | |
MFCD00148499 | |
It is insoluble in water. | |
Lámina, 0,1 mm de grosor |
Stainless Steel | |
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% | |
100 x 100 mm | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
- Stainless Steel foil, Type 304
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Nickel
RUO – Research Use Only