Learn More
Stainless Steel Foil, 0.2mm (0.008 in.) thick, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 042255.FI
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376069
  • 37.10€ / cada uno
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Stainless Steel
50 x 50mm
Silver-colored foil
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
Foil, 0.2mm (0.008 in.) thick
Silver
Type 304
Odorless
MFCD00148499
Videos
SDS Documentos