Learn More
BINDER™ Expansion Rack
Expansion Rack constructed of stainless steel.
Marca: BINDER™ 8009-1093
Detalles adicionales : Peso : 3.20000kg
Descripción
- Acero inoxidable
- Gradilla de accesorios
Especificaciones
Gradillas de expansión: acero inoxidable | |
Accesorio, gradilla | |
11.14 in. | |
10.55 in. | |
2.2 in. |
Cámaras BINDER VD 23, VDL 23 | |
Acero inoxidable | |
283x268x56 mm | |
268 mm | |
56 mm |