Learn More
DWK Life Sciences Placade acero inoxidable para desecador, material: 1.4301, tipo 304, inoxidable
La placa para desecador es una placa perforada sobre la cual se coloca la sustancia a secar en un recipiente adecuado.
Marca:  DWK Life Sciences 290805705
Detalles adicionales : Peso : 0.08820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10005100
Cantidad Precio
1 15.62€ / cada uno
10 14.05€ / cada uno
Envío estimado: 19-08-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El inserto del desecador es una placa de tamiz que separa la base del desecador en dos áreas: hay un desecante en la parte inferior y la sustancia que se va a secar se coloca en la parte superior. La sustancia que se va a secar se coloca en la placa del tamiz en un recipiente adecuado para el secado.
  • El material resistente al calor permite colocar muestras calientes en el desecador
  • Fabricado con material resistente al calor
  • Fabricada de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
140 mm
Acero inoxidable
Secado de materiales