Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Conical Jugs
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable 304
- Diseño sin fisuras
- Acabado pulido
- Graduados
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) | 171 mm |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Material | Acero inoxidable |
Altura (métrico) | 200mm |
Tipo | Bidón de acero inoxidable |
Graduated | Sí |