Learn More
Tenak™ Comfort Steel Rack for Cryogenic Freezers
With spring locks mounted on each shelf to secure cryoboxes. Tenak™ Comfort Steel Rack for Cryogenic Freezers can be used with most standard height cryoboxes in cardboard, polypropylene, and polycarbonate.
Marca: Tenak™ TE24566
Detalles adicionales : Peso : 1.38000kg
Descripción
- Disponibles en diversas alturas
- Se puede utilizar con todos los modelos de congelador
- Se vende sin criocajas
- Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Gradilla cómoda | |
Sí | |
Acero inoxidable | |
Congelador horizontal | |
140 x 635 mm | |
140 mm | |
140 mm |
Cierre de resorte | |
Cajas | |
6 | |
1/pack | |
140 x 140 x 635 mm | |
635 mm |