Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pinzas de acero inoxidable
Garantiza una conexión segura entre aparatos de laboratorio. Las pinzas de horquilla Lenz Laborglasinstrumente™ para juntas esféricas se fabrican con acero inoxidable duradero.
16.05€ - 29.31€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo | Pinzas |
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Para juntas esféricas |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10463681
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01231302 |
Junta esférica: NS 13 |
16.22€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10169550
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01231909 |
Junta esférica: NS 19 |
16.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10342661
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01233520 |
Junta esférica: NS 35 |
26.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10444061
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01232915 |
Junta esférica: NS 29 |
18.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10382611
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01234125 |
Junta esférica: NS 40/41 |
29.31€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- With set screw
- Available for a range of spherical joint sizes
Especificaciones
1 unidad | |
Pinzas | |
Acero inoxidable | |
Para juntas esféricas |