Learn More
Ohaus™ Stainless Steel Calibration Weights - OIML F2
Adjusted to Meet or Exceed OIML F2 Tolerances
Marca:  Ohaus™ 30390876
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16662242
  • 28.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 1 kilogramo están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo, lo que protege su inversión
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
Especificaciones
Especificaciones
Sin certificado
1 mg
Caja protectora
3003-H14 aluminio
0,060 mg