Learn More
Ohaus™ Stainless Steel Calibration Weights - OIML F2
Adjusted to Meet or Exceed OIML F2 Tolerances
Marca: Ohaus™ 30390855
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
- Las pesas de masas que van de 1 gramo a 1 kilogramo están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
- Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo, lo que protege su inversión
- Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
Especificaciones
Sin certificado | |
10 kg | |
Caja protectora |
Acero inoxidable (316) | |
160 mg |