Learn More
Sampling Systems™ Cestillos de acero inoxidable con banda de faldón y graduaciones
Los cestillos de acero inoxidable Sampling Systems™ con banda de faldón y graduaciones están hechos de acero inoxidable duradero y de gran calibre, y son ideales para aplicaciones higiénicas.
108.00€ - 133.00€
Especificaciones
Graduaciones | Sí |
---|---|
Material | Acero inoxidable (304) |
Incluye | Banda de faldón |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15859601
|
Sampling Systems™
A264-10 |
10 L | 300 mm | 295 mm |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15869601
|
Sampling Systems™
A264-12 |
12 L | 330 mm | 315 mm |
133.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15879601
|
Sampling Systems™
A264-15 |
15 L | 350 mm | 360 mm |
124.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Interior sin grietas
- Graduados
- Se suministran con banda de faldón
- Diseño robusto
- Acero inoxidable 304
Especificaciones
Sí | |
Acero inoxidable (304) | |
Banda de faldón |