Learn More
Sampling Systems™ Cestillos de acero inoxidable con banda de faldón y graduaciones
Los cestillos de acero inoxidable Sampling Systems™ con banda de faldón y graduaciones están hechos de acero inoxidable duradero y de gran calibre, y son ideales para aplicaciones higiénicas.
Marca:  Sampling Systems™ A264-15
Detalles adicionales : Peso : 7.18740kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15879601
  • 124.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Interior sin fisuras
  • Graduados
  • Se suministran con banda de faldón
  • Diseño robusto
  • acero inoxidable 304
Especificaciones
Especificaciones
15 L
Acero inoxidable (304)
360 mm
Sí
350 mm
Banda de faldón