Learn More
Sampling Systems™ Cestillos de acero inoxidable con banda de faldón y graduaciones
Los cestillos de acero inoxidable Sampling Systems™ con banda de faldón y graduaciones están hechos de acero inoxidable duradero y de gran calibre, y son ideales para aplicaciones higiénicas.
Marca:  Sampling Systems™ A264-10
Detalles adicionales : Peso : 4.68000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15859601
  • 108.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Interior sin fisuras
  • Graduados
  • Se suministran con banda de faldón
  • Diseño robusto
  • acero inoxidable 304
Especificaciones
Especificaciones
10 L
Acero inoxidable (304)
295 mm
Sí
300 mm
Banda de faldón