Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Bucket
Sampling Systems™ Stainless Steel Buckets are made from a heavy gauge 316L Stainless Steel for durability.
Marca:  Sampling Systems™ A586-12
Detalles adicionales : Peso : 20.16000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15819701
  • 184.50€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-04-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made from 316L Stainless Steel
  • Crevice free interior
  • Swing handle
  • Flat base
Especificación
Especificación
12L
310mm
Polished
316L Stainless Steel
Videos