Learn More
Fisherbrand™ Cestillo de acero inoxidable
Facilita la inmersión completa en baños de limpiador ultrasónico S-Line. Los cestillos de inmersión Fisherbrand™ con asa están fabricados con acero inoxidable.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Diseñada para la inmersión completa de artículos y piezas en los limpiadores de ultrasonidos de doble frecuencia de la serie 112xxx Fisherbrand™.Elija el cestillo de inmersión de acero inoxidable con asas Fisherbrand™ diseñado para el baño de ultrasonidos específico que se está utilizando.
- Fondo de malla
- Un asa en cada extremo
- Diseño funcional y moderno
- Disponible en diversas capacidades
Especificaciones
Cestillo | |
Baño ultrasónico, Elmasonic Xtra Basic 2500, 250 l | |
Acero inoxidable |