Learn More
Fisherbrand™ Cestillo de acero inoxidable
Facilita la inmersión completa en baños de limpiador ultrasónico S-Line. Los cestillos de inmersión Fisherbrand™ con asa están fabricados con acero inoxidable.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11708738
  • 620.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñada para la inmersión completa de artículos y piezas en los limpiadores de ultrasonidos de doble frecuencia de la serie 112xxx Fisherbrand™.Elija el cestillo de inmersión de acero inoxidable con asas Fisherbrand™ diseñado para el baño de ultrasonidos específico que se está utilizando.
  • Fondo de malla
  • Un asa en cada extremo
  • Diseño funcional y moderno
  • Disponible en diversas capacidades
Especificaciones
Especificaciones
Cestillo
Baño ultrasónico, Elmasonic Xtra Basic 1200, 120 l
Acero inoxidable