Learn More
LMS™ Incubadora refrigerada serie 3, modelo 100W, 100 l, acero inoxidable
Escala de temperatura: De -10 °C a +50 °C
Marca:  LMS™ 100
Detalles adicionales : Peso : 45.00000kg
Código de producto. 11872063
  • 8697.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Variedad de incubadoras refrigeradas independientes y de sobremesa de tamaño medio con un exterior blanco de acero suave esmaltado al horno, aislamiento de espuma e interiores de acero inoxidable
  • Control de temperatura fiable y preciso
  • Temperatura estándar única y doble, además de modelos programables disponibles
  • Intervalo de temperatura de – 10 °C a + 50 °C, variación de temperatura con carga de trabajo media de ± 0,5 °C
  • Bandeja de goteo de condensado autoevaporable
  • Estantes de alambre con revestimiento de plástico blanco
  • Sistema de control de eficiencia energética y ecológico
  • Calentamiento y enfriamiento P.I.D. para asegurar una temperatura interna estable
  • Recorte de seguridad preajustado
  • Sistema de refrigeración herméticamente sellado
  • Bloqueo de puerta
  • Los controles digitales son fáciles de leer y fáciles de usar
  • Variedad completa de extras opcionales instalados en el mercado, como iluminación LED, ojo de buey de acceso, sistema de alarma, puerta interior Perspex, toma interna y registrador gráfico
  • Ideal para aplicaciones como estudios de crecimiento, pruebas B.O.D., germinación y vernalización de semillas, cultivo de tejidos, enzimología, estudios e inmunología sérica, almacenamiento de muestras o pruebas de vida útil del producto
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001:2008
Incubadora independiente
Acero inoxidable
500 mm × 380 mm
Acero dulce esmaltado al horno
De -10 °C a +50 °C
Digital
100 W
Sin CFC
± 0,1 °C
2 años
21,3 in
440 mm
19,3 in
490 mm
440 mm
240 V, 50 Hz
50 Hz
Estándar digital
100 l
Circulación de aire asistida por ventilador a través de la cámara de premezcla
Fluorescente opcional/UV
2
Incubadora refrigerada
Poliuretano espumado
1
500 x 380 mm
± 0,5 °C
24,0 in
540 mm
32,3 in
820 mm
17,3 in
50 kg
230 V
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico