Learn More
Sampling Systems™ Stainless Powder Funnel
Sampling Systems™ Stainless Powder Funnel are made from high quality Stainless Steel and suitable for hygienic and pharmaceutical applications.
117.00€ - 302.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Embudo |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Incluye | Empalme de 38,1 mm (1,5 pulg.) en la boquilla |
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15511802
|
Sampling Systems™
A716-300 |
300 mm | 300 mm |
302.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15859711
|
Sampling Systems™
A716-100 |
100 mm | 107 mm |
117.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15869711
|
Sampling Systems™
A716-200 |
200 mm | 230 mm |
219.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- High quality 316L Stainless Steel
- Satin finish
- Range of sizes available
- Tri-ferrule fitting at spout base (BS4825-3)
Especificaciones
Embudo | |
Acero inoxidable | |
Empalme de 38,1 mm (1,5 pulg.) en la boquilla |