Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior de isla inoxidable y estante sólido HD
La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro ofrece un rendimiento a prueba de corrosión y una construcción de acero inoxidable.
1770.00€ - 2160.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorio |
---|---|
Altura (imperial) | 35 in |
Altura (métrico) | 89 cm |
Capacidad portante (imperial) | 600 lb |
Capacidad portante (métrico) | 273 kg |
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo de producto | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo de producto | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15907091
|
Metro™
LTS30IS |
Estante HD sólido | Mesa fija | 30 × 30 × 35 pulg (76,2 × 76,2 × 89 cm) |
1770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15987091
|
Metro™
LTS36IS |
Estante HD sólido | Mesa fija | 35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) |
1865.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15967101
|
Metro™
LTS48IS |
Estante HD sólido | Mesa fija | 47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm) |
2000.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15947111
|
Metro™
LTS60IS |
Estante HD sólido | Mesa fija | 59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm) |
2135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15977141
|
Metro™
LTSM60IS |
Estante HD sólido, accesorio adaptador | Mesa móvil | 59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm) |
2160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15947121
|
Metro™
LTSM30IS |
Estante HD sólido, accesorio adaptador | Mesa móvil | 29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm) |
1800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15997131
|
Metro™
LTSM48IS |
Estante HD sólido, accesorio adaptador | Mesa móvil | 47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm) |
2030.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15917131
|
Metro™
LTSM36IS |
Estante HD sólido, accesorio adaptador | Mesa móvil | 35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) |
1900.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Ideal para laboratorio | |
89 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |
35 in | |
600 lb | |
30 in | |
Acero inoxidable |