Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior fenólica negra y estante sólido HD
Proteja a sus trabajadores en el laboratorio. La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro con un estante sólido HD y una parte superior / un protector de salpicaduras de acero inoxidable proporciona un rendimiento a prueba de corrosión y una construcción de acero inoxidable.
1740.00€ - 2135.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorio |
---|---|
Capacidad portante (imperial) | 600 lb |
Capacidad portante (métrico) | 273 kg |
Anchura (imperial) | 30 in |
Anchura (métrico) | 76,2 cm |
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo de producto | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo de producto | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15917091
|
Metro™
LTS30PB |
Estante HD sólido | Mesa fija | 29,75 × 30 × 36 pulg (75,5 × 76,2 × 91,4 cm) |
1740.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15997091
|
Metro™
LTS36PB |
Estante HD sólido | Mesa fija | 35,75 × 30 × 36 pulg (90,8 × 76,2 × 91,4 cm) |
1835.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15977101
|
Metro™
LTS48PB |
Estante HD sólido | Mesa fija | 47,75 × 30 × 36 pulg (121,2 × 76,2 × 91,4 cm) |
1970.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15957111
|
Metro™
LTS60PB |
Estante HD sólido | Mesa fija | 59,75 × 30 × 36 pulg (151,7 × 76,2 × 91,4 cm) |
2095.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15957121
|
Metro™
LTSM30PB |
Estante HD sólido, accesorio adaptador | Mesa móvil | 29,75 × 30 × 36 pulg (74,9 × 76,2 × 91,4 cm) |
1770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15927131
|
Metro™
LTSM36PB |
Estante HD sólido, accesorio adaptador | Mesa móvil | 35,75 × 30 × 35,8 pulg (90,8 × 76,2 × 91,1 cm) |
1865.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15907141
|
Metro™
LTSM48PB |
Estante HD sólido, accesorio adaptador | Mesa móvil | 47,75 × 30 × 35,8 pulg (121,2 × 76,2 × 91,1 cm) |
2000.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15987141
|
Metro™
LTSM60PB |
Estante HD sólido, accesorio adaptador | Mesa móvil | 59,75 × 30 × 35,8 pulg (151,7 × 76,2 × 91,1 cm) |
2135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Ideal para laboratorio | |
273 kg | |
76,2 cm |
600 lb | |
30 in | |
Acero inoxidable |