Learn More
Sampling Systems™ Recipientes inoxidables
El acabado de alta calidad sin grietas hace que estos recipientes sean ideales para las aplicaciones más exigentes. Los recipientes de acero inoxidable Sampling Systems™ son ideales para su uso con polvos y líquidos.
285.00€ - 545.00€
Especificaciones
Closure Included | Sí |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316 l) |
Material del cierre | Acero inoxidable |
Tamaño del tapón | 98 mm |
Incluye | Tapa, abrazadera y junta |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15809661
|
Sampling Systems™
A416-8 |
8 L | 212 mm | 283 mm |
370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15859651
|
Sampling Systems™
A416-1 |
1 L | 100 mm | 160 mm |
285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15869651
|
Sampling Systems™
A416-10 |
10 L | 215 mm | 360 mm |
384.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15879651
|
Sampling Systems™
A416-2 |
2 L | 124 mm | 240 mm |
290.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15889651
|
Sampling Systems™
A416-20 |
20 L | 275 mm | 440 mm |
545.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15899651
|
Sampling Systems™
A416-5 |
5 L | 164 mm | 310 mm |
363.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Recipientes multiuso
- Construcción robusta
- Interior sin grietas
- Tapa estándar (estilo con tres empalmes BS 4825-3)
- Todas las soldaduras están pulidas
- Completo con tapa, junta de silicona (conforme con la FDA) y banda de sellado
- Cuerpo y tapa de acero inoxidable 316L
Especificaciones
Sí | |
Acero inoxidable | |
Tapa, abrazadera y junta |
Acero inoxidable (316 l) | |
98 mm |