Learn More
Beskrivelse
- Stable, vibration-free stack on stacking frame
- Designed for the safe stacking of two BINDER™ CB 170 CO2 Incubators
- Features casters with stop brake
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Stacking frame - stable, vibration-free stacking frame on casters with stop brake for safe stacking of two CB series units |
| For Use With (Equipment) | BINDER Chambers CB/CBF/CB-S 170 |
| Type | Stacking Frame |
| Includes | Casters |
| Height (Metric) | 1955 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?