Learn More
Stachyose hydrate, technical, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 453140050
Detalles adicionales : CAS : 54261-98-2 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15249876
  • 505.70€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
54261-98-2
666.58
131801001
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC3C(C(C(C(O3)OC4(C(C(C(O4)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O
C24H42O21·xH2O
XQDOUZBIGFWLCL-UHFFFAOYSA-N
2-[[6-[[6-[3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol;trihydrate
Especificaciones
Stachyose hydrate
+ 129.00 (20.00°C c=4, H2O)
12% max.
5g
C24H42O21·xH2O
XQDOUZBIGFWLCL-UHFFFAOYSA-N
2-[[6-[[6-[3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol;trihydrate
131801001
Technical
Authentic
+ 129.00
95.0°C to 105.0°C
54261-98-2
Solubility in water: soluble.
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC3C(C(C(C(O3)OC4(C(C(C(O4)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O
666.58
666.58