missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST8SIA3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno ST8SIA3
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16818034
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
18004-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16808034
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
18004-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

ST8SIA3 belongs to a family of sialyltransferases that form sialyl-alpha-2,8-sialyl-R linkages at the nonreducing termini of glycoconjugates.
Especificaciones

Especificaciones

ST8SIA3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
O43173, Q64689
20451, 25547, 51046
ST8SIA3 Fusion Protein Ag12497
Primary
-20°C
ST8SIA3
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Alpha 2,8 sialyltransferase 8C, Sialyltransferase 8C, Sialytransferase St8Sia III, SIAT8 C, SIAT8C, ST8SIA3, ST8SiaIII
ST8SIA3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications