missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST8SIA3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 18004-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16818034

  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

ST8SIA3 belongs to a family of sialyltransferases that form sialyl-alpha-2,8-sialyl-R linkages at the nonreducing termini of glycoconjugates.
Especificaciones

Especificaciones

ST8SIA3
Polyclonal
Unconjugated
ST8SIA3
Alpha 2,8 sialyltransferase 8C, Sialyltransferase 8C, Sialytransferase St8Sia III, SIAT8 C, SIAT8C, ST8SIA3, ST8SiaIII
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
20451, 25547, 51046
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O43173, Q64689
ST8SIA3
ST8SIA3 Fusion Protein Ag12497
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales