Learn More
Éster de dibutilo de ácido escuárico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737387
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
2892-62-8
C12H18O4
226.27
MFCD00037150
XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
dibutyl squarate, 3,4-dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squaric acid dibutyl ester, sadbe, squaric acid dibutylester, 3,4-di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, unii-4rto57vg65, 1,2-dibutyl squarate, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dibutoxy, acmc-209h5p
65108
CHEBI:53612
3,4-dibutoxiciclobut-3-eno-1,2-diona
CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
2892-62-8
C12H18O4
226.27
MFCD00037150
XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
dibutyl squarate, 3,4-dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squaric acid dibutyl ester, sadbe, squaric acid dibutylester, 3,4-di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, unii-4rto57vg65, 1,2-dibutyl squarate, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dibutoxy, acmc-209h5p
65108
CHEBI:53612
3,4-dibutoxiciclobut-3-eno-1,2-diona
CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Squaric acid dibutyl ester
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 121.0°C to 122.0°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4930 to 1.4950
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 8897
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Squaric acid dibutyl ester
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.