Learn More
Escualano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509606
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
111-01-3
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
8089
2,6,10,15,19,23-hexametiltetracosano
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
111-01-3
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
8089
2,6,10,15,19,23-hexametiltetracosano
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Squalane
Acidez 0.2mg KOH/g max.
Color Incolora
Densidad 0.8085g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C30H62
Índice de refracción 1.4510 to 1.4525 (20°C, 589nm)
Cantidad 500 mL
Valor de saponificación 1mg KOH/g max.
Peso molecular (g/mol) 422.826
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.82
Porcentaje de pureza ≥98.5% (GC)
Forma física Líquido