Learn More
Uvex Sport Black PU 65987 Low Shoe - Width 10
Offers first-class wearer comfort; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
135.00€
Especificaciones
Color Negro
Material Textiles
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Ver más especificaciones
Productos 18
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17282991
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598735
35
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17292991
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598736
36
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17203001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598737
37
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17213001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598738
38
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17223001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598739
39
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17233001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598740
40
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17243001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598741
41
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17253001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598742
42
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17263001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598743
43
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17273001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598744
44
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17283001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598745
45
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17293001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598746
46
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17203011
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598747
47
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17213011
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598748
48
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17223011
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598749
49
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17233011
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598750
50
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17243011
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598751
51
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17253011
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6598752
52
135.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uvex 1 Sport Shoe 6598.7 S1 SRC
  • Modern, ultra-lightweight and flexible S1 safety shoe
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
  • Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
  • Made with new developed technology for exceptional wearer comfort, climate-optimizes and breathable materials
  • Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
  • Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Soft, padding on collar and tongue
  • For light applications
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6598.7
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC
Textiles
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Estrecho
S1