Learn More
Uvex Sport Black PU 65943 Low Shoe - Width 12
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
Marca:  Uvex 6594343
Detalles adicionales : Peso : 1.11800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17262731
  • 139.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Zapato deportivo Uvex 1 6594.3 S1 P SRC
  • Zapato de seguridad S1 moderno, ultraligero y flexible
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Cumple con la especificación ESD con resistencia a fugas de menos de 35 megaohmios
  • Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
  • Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
  • Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad; no restringe la flexibilidad del calzado
  • Fabricados con la nueva tecnología desarrollada para ofrecer una comodidad excepcional, optimización de temperatura y materiales transpirables
  • Diseño prácticamente sin costuras con materiales de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
  • Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
  • Suave, acolchado en cuello y lengüeta
  • Para aplicaciones ligeras
  • Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 6594.3
  • Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Especificaciones
Negro
43
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Ancho
S1
Textiles
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC