Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento de cromatografía de gases sin divisiones
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 092013
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10259050
  • 146.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
    Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento sin divisiones con cuello de cisne embutido
78,5 mm
6,3 mm
5/paq.
2 mm
Hewlett Packard