Learn More
Nabertherm Split Type Vertical Tube Furnace RSV 1100 Series with P470 Controller
The split-type design makes it easy to change the working tube. It allows for a comfortable exchange of various working tubes (e.g. working tubes made of different materials).
6007.80€ - 10791.60€
Especificaciones
Temperatura (métrico) | Hasta 1100 °C |
---|---|
Control de temperatura | P470 |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15938410
|
Nabertherm
RI251P2AN3 |
50 mm | 250 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15918420
|
Nabertherm
RI381P2AN3 |
80 mm | 500 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15938430
|
Nabertherm
RI481P2AN3 |
80 mm | 750 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15978410
|
Nabertherm
RI321P2AN3 |
120 mm | 500 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15958420
|
Nabertherm
RI421P2AN3 |
120 mm | 750 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15978430
|
Nabertherm
RI521P2AN3 |
120 mm | 1000 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15998420
|
Nabertherm
RI471P2AN3 |
170 mm | 750 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15918440
|
Nabertherm
RI571P2AN3 |
170 mm | 1000 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Maximum Temperature: 1100 °C
- Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Type N thermocouple
- Frame for vertical operation
- Split-type design for simple insertion of the working tube
- Working tube made of material C 530 includes fiber plugs for operation under air in scope of delivery
- Heating elements on support tubes provide for free radiation
- RSV: switchgear and control unit separate from furnace in own wall or standing cabinet
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Especificaciones
Hasta 1100 °C | |
P470 |