Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Varian Split / Splitless FocusLiner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 092037
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12654935
  • 316.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
    Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con los instrumentos Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
Revestimientos de entrada para GC
54 mm
5 mm
5/paq.
3,4 mm