Learn More
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Split / Splitless FocusLiners
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 092059
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10309142
  • 197.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Shimadzu
Especificaciones
Especificaciones
Revestimientos de entrada para GC
95 mm
5 mm
5/paq.
3,4 mm
Instrumentos para GC Shimadzu 2010