Learn More
Thermo Scientific Chemicals Espironolactona, 99 %
Catalog Number p-193178
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
52-01-7
C24H32O4S
416.57
MFCD00082250
LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
spironolactone, aldactone, spirolactone, verospiron, euteberol, spiroctan, spirolang, verospirone, aldactone a, spironocompren
5833
CHEBI:9241
S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimetil-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-17,2'-oxolan]-7-il] etanotioato
CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C
52-01-7
C24H32O4S
416.57
MFCD00082250
LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
spironolactone, aldactone, spirolactone, verospiron, euteberol, spiroctan, spirolang, verospirone, aldactone a, spironocompren
5833
CHEBI:9241
S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimetil-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-17,2'-oxolan]-7-il] etanotioato
CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Spironolactone
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 198.0°C to 207.0°C
Color Blanco a blanco amarillento
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 8887
Condición de rotación específica −37° (20°C c=1,CHCl3)
Rotación específica − 37.00
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.57
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Spironolactone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.