missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Shield Medicare™ Higienizador de manos Spirigel Complete

Para su uso en todas las áreas.El higienizador de manos Spirigel Complete Medicare Shield es una formulación de baja viscosidad con emolientes para la compatibilidad de la piel.

Marca:  Shield Medicare™ 3077760

Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 5.37750kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II


Código de producto. 15307459

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas

Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto

Descripción

Descripción

  • Totalmente virucida
  • Gel de alcohol validado
  • Adecuado para su uso en todas las áreas.
  • Formulación de baja viscosidad con emolientes para la compatibilidad de la piel
Especificaciones

Especificaciones

Higienizador de manos
Para su uso en todas las áreas
500 mL
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • Spirigel Complete

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2

Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.

Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, butanone

SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales