missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPINK4 Rabbit anti-Human, Clone: 265, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NBP2-89954-100UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00970kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 18215557

  • 537.78€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

SPINK4 Monoclonal specifically detects SPINK4 in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Detection.
Especificaciones

Especificaciones

SPINK4
Monoclonal
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
27290
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA
265
Sandwich ELISA Detection 1:1000-1:10000
gastrointestinal peptide, MGC133107, serine peptidase inhibitor, Kazal type 4, serine protease inhibitor Kazal-type 4, serine protease inhibitor, Kazal type 4
Recombinant Human SPINK4 Protein
100 μg
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales