Learn More
Corning™ Concentradores Spin-X™ UF
Dispositivos de ultrafiltración desechables de un solo uso con membranas de polietersulfona (PES) para la concentración de centrífuga y/o purificación de líquidos biológicos y soluciones acuosas.
Marca:  Corning™ 431480
Detalles adicionales : Peso : 0.15876kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313795
  • 117.75€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío
13-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Membranas de polietersulfona de usos múltiples para una recuperación excelente de la fracción retenida.
• Poco ensuciamiento, flujo excepcional y amplio intervalo de pH Las membranas de polietersulfona no presentan interacciones hidrófobas ni hidrófilas.
• Los diseños avanzados y los materiales de baja adsorción ofrecen velocidades de procesamiento más rápidas y una recuperación más alta de las muestras concentradas
Especificaciones
Especificaciones
Polypropylene
1.1cm
Centrifuge
Fixed angle rotors
50000 MWCO
Concentration, desalting of proteins, enzymes, monoclonal antibodies, immunoglobulins, removal of labeled amino acids and nucleotides, HPLC sample preparation, deproteinization of samples, recovery of biomolecules from cell culture supernatants, lysates
25 Pack
Blanco
Polyethersulfone
0.5cm2
5 cm
0.5mL
Ultrafiltration Concentrator
500μL
Videos
Documentación