Learn More
Sustrato de esfingosina quinasa
Sustrato de esfingosina quinasa
Marca:  Invitrogen PV5372
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Código de producto. 10563274
  • 834.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sustrato de esfingosina optimizado específicamente para su uso con esfingosinas quinasas (SPHK1 y SPHK2). Para su uso con el ensayo de quinasas universal Adapta™ (PV5099).
Especificaciones
Especificaciones
400 nmol
400 nmol
Sustrato de esfingosina quinasa, 400 nmol, optimizado específicamente para su uso con esfingosinas quinasas (SPHK1 & SPHK2) y para su uso con el ensayo de quinasas universal Adapta™ (PV5099)
– 20 °C
Industria farmacéutica y biofarmacéutica, identificación y validación de dianas y secuencias líder, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de quinasas, ensayos bioquímicos de quinasas, ensayos de quinasas universales Adapta™
Sustrato de quinasa
Sustrato de esfingosina quinasa