Learn More
KGW Isotherm™ Matraces Dewar esféricos
Código de producto. p-8290033
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3L
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10145500
Marca: KGW Isotherm™ 1292
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el almacenamiento y transporte de nitrógeno líquido. Los vasos Dewar esféricos KGW Isotherm™ están fabricados con vidrio de borosilicato 3.3.
  • Baja tasa de evaporación
  • Buena estabilidad para evitar caídas
  • Totalmente plateados de serie
  • Cubierta de aluminio cepillado
  • Incluye asa y tapa floja
Especificaciones
Tipo de tapa del tapón Piezas sueltas
Color Plata
Fondo (métrico) interior 305 mm
Diámetro exterior (métrico) 225 mm
Para utilizar con (aplicación) Técnica de laboratorio, técnica medicinal
Altura interior (métrico) 210 mm
Altura (métrico) 380 mm
Incluye Tirador de la tapa
Material de base Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 3L
Diámetro interior (métrico) 205mm
Material Aluminio