Learn More
SPEX™ SamplePrep Grinding Vial Accessory Packages
Contains everything necessary to run Small/Mid-size/Large grinding vials in the LargeFreezer/Mill™
1020.00€ - 1090.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Pack de accesorios |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Vial de molienda SamplePrep™, juego de viales |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13476148
|
Cole-Parmer™
6870L |
Vial de molienda SamplePrep™, juego de viales | Abridor de viales y extractor grande para viales y gradillas de viales | Grande |
1020.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15330502
|
Cole-Parmer™
6870S |
Vial de molienda SamplePrep™, juego de viales | 1 pequeño extractor o abridor de viales, una gradilla de viales y un soporte de varios viales | Pequeño |
1090.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Small Accessory Package
- Recommended when using small grinding vials in the Large Freezer/Mill
- Compatible with: 6751 Small grinding vial set, 6761 small poly-vial set, 6771 Small low-chrome grinding vial set
- Recommended when using mid-size grinding vials in the Large Freezer/Mill
- Compatible with: 6881 mid-size grinding vial set, 6883 mid-size low-chrome grinding vial set, 6885 mid-size poly-vial set
- Recommended when using large grinding vials in the Large Freezer/Mill
- Compatible with: 6801 Large grinding vial set, 6871 Large low-chrome grinding vial set
Especificaciones
Pack de accesorios | |
Vial de molienda SamplePrep™, juego de viales |