Learn More
SPEX™ SamplePrep Película de ventana de copa de muestras desechable XRF X-Cell™
Película de ventana fuerte y duradera. La película de ventana de recipiente para muestras desechable XRF X-Cell SPEX SamplePrep cubre la célula y sirve como ventana de la muestra, lo que permite la transmisión uniforme de rayos X.
98.79€ - 420.47€
Especificaciones
Tipo de producto Película de ventana
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Cantidad. Formato Material Grosor. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Formato Material Grosor. Precio Cantidad y disponibilidad  
12716658 Ver documentos SPEX™ SamplePrep
3511
1 rollo 2.87 pulg de An × 50 pies de L Kapton 0.33 mm 167.49€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-07-2020
Añadir a la cesta
15350562 Ver documentos SPEX™ SamplePrep
3515
500/box Círculos de 3.25 pulg de diám. Mylar 0.25 mm 258.64€
500 hojas Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-07-2020
Añadir a la cesta
15360562 Ver documentos SPEX™ SamplePrep
3517
1 rollo 2.87 pulg de An × 300 pies de L Mylar 0.25 mm 98.79€
1 rollo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-07-2020
Añadir a la cesta
15300572 Ver documentos SPEX™ SamplePrep
3518
500/caja Círculos de 2.5 pulg de diám. Mylar 0.25 mm 221.04€
500 hojas Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-07-2020
Añadir a la cesta
15370562 Ver documentos SPEX™ SamplePrep
3520
1 rollo 2.87 in.W × 300 ft.L Polypropylene 0.2 mm 144.70€
1 rollo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-07-2020
Añadir a la cesta
15310572 Ver documentos SPEX™ SamplePrep
3521
500/box 2.5 in. dia. circles Polypropylene 0.2mil 320.17€
500 hojas Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-07-2020
Añadir a la cesta
12594316 Ver documentos SPEX™ SamplePrep
3526
500/box 2.5 in. dia. circles Ultralene 0.16mil 420.47€
paquete de 500 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-07-2020
Añadir a la cesta
15390562 Ver documentos SPEX™ SamplePrep
3525
1 rollo 2.87 in.W × 300 ft.L Ultralene 0.16 mm 221.04€
1 rollo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Minimiza las fugas que podrían dañar el espectrofotómetro
Información de órdenes
Disponibles en una gran variedad de materiales, cada uno resistente a una amplia gama de productos químicos. Todos los tamaños son compatibles con recipientes para muestras X-Cell.
Especificaciones
Especificaciones
Película de ventana